Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC1875-100G PC1875-25G PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA 165 EUR
APOSPC1875-100G APOSPC1875-25G APOSPC1875-5G
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di fusione: 48…49 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042211
CAS Number: 700-37-8
EINECS: 211-842-5