Stampa…
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
PC1870-100G PC1870-500G PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA 14.7 EUR
APOSPC1870-100G APOSPC1870-500G APOSPC1870-1KG
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di ebollizione: 227…232 °C
Punto di fusione: 40…45 °C
Densità: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007206
CAS Number: 350-30-1
EINECS: 206-499-3