Stampa…
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1869-25G PC1869-5G PC1869-100G
APOSPC1869-25GEA 17.6 EUR
APOSPC1869-25G APOSPC1869-5G APOSPC1869-100G
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di ebollizione: 237…239 °C
Punto di fusione: 37…40 °C
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084853
CAS Number: 345-17-5
EINECS: 206-456-9