Stampa…
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
PC1868R-1G PC1868R-25G PC1868R-5G
APOSPC1868R-1GEA 58.2 EUR
APOSPC1868R-1G APOSPC1868R-25G APOSPC1868R-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Peso molecolare: 190,56 g/mol
Punto di fusione: 142…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052698
CAS Number: 104222-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III