Stampa…
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1868M-1G PC1868M-25G PC1868M-5G
APOSPC1868M-1GEA 114 EUR
APOSPC1868M-1G APOSPC1868M-25G APOSPC1868M-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Formula: C₃H₆ClFO
Peso molecolare: 112,53 g/mol
Punto di ebollizione: 153…156 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045284
CAS Number: 453-11-2
UN: 1987
ADR: 3,III