Stampa…
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868L-100G PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA 120 EUR
APOSPC1868L-100G APOSPC1868L-25G
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₃ClFI
Peso molecolare: 256,45 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C/15mmHg
Densità: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042210
CAS Number: 156150-67-3