Stampa…
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868H-25G PC1868H-100G PC1868H-500G
APOSPC1868H-25GEA 26.3 EUR
APOSPC1868H-25G APOSPC1868H-100G APOSPC1868H-500G
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃ClFI
Peso molecolare: 256,45 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051774
CAS Number: 101335-11-9