Stampa…
1-Chloro-1-fluoroethylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1865-1KG PC1865-25G PC1865-5G
APOSPC1865-1KGEA 0 EUR
APOSPC1865-1KG APOSPC1865-25G APOSPC1865-5G
1-Chloro-1-fluoroethylene
1-Chloro-1-fluoroethylene
Informazioni per l'ordine: A delivery charge of this item to mainland UK will be applied.
Formula: C₂H₂ClF
Punto di ebollizione: –24 °C
Punto di fusione: –169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2317-91-1
UN: 3161
ADR: 2.1,