Stampa…
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1864Q-1G PC1864Q-5G PC1864Q-250MG
APOSPC1864Q-1GEA 109 EUR
APOSPC1864Q-1G APOSPC1864Q-5G APOSPC1864Q-250MG
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine
Formula: C₉H₁₁ClFNS
Punto di ebollizione: 140 °C/6mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052683
CAS Number: 175136-76-2
UN: 3261
ADR: 8,III