Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1864N-1G PC1864N-5G
APOSPC1864N-1GEA 112 EUR
APOSPC1864N-1G APOSPC1864N-5G
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan
Formula: C₇H₆ClFS
Punto di ebollizione: 102 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052473
CAS Number: 170924-52-4