Stampa…
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene
PC1864H-100G PC1864H-250G PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA 43.7 EUR
APOSPC1864H-100G APOSPC1864H-250G APOSPC1864H-25G
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Cl₂F
Peso molecolare: 179,02 g/mol
Punto di ebollizione: 208…210 °C
Densità: 1,401 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000896
CAS Number: 55117-15-2
EINECS: 259-487-5
UN: 3265
ADR: 8,II