Stampa…
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
PC1864G-5G PC1864G-100G PC1864G-25G
APOSPC1864G-5GEA 14.7 EUR
APOSPC1864G-5G APOSPC1864G-100G APOSPC1864G-25G
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Peso molecolare: 223,47 g/mol
Punto di ebollizione: 125…126 °C/15mmHg
Punto di fusione: 36…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042503
CAS Number: 85070-47-9
UN: 3261
ADR: 8,II