Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1864FD-1G PC1864FD-25G PC1864FD-5G
APOSPC1864FD-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1864FD-1G APOSPC1864FD-25G APOSPC1864FD-5G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₇ClFN·HCl
Punto di fusione: 243…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143286
CAS Number: 202982-63-6