Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1864F-1G PC1864F-25G PC1864F-5G
APOSPC1864F-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1864F-1G APOSPC1864F-25G APOSPC1864F-5G
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
Punto di ebollizione: 104…106 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042507
CAS Number: 72235-56-4
UN: 2735
ADR: 8,III