Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1864D-25G PC1864D-10G PC1864D-5G
APOSPC1864D-25GEA 144 EUR
APOSPC1864D-25G APOSPC1864D-10G APOSPC1864D-5G
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Punto di ebollizione: 91…93 °C/15mmHg
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042458
CAS Number: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
UN: 2735
ADR: 8,II