Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1864B-25G PC1864B-100G
APOSPC1864B-25GEA 33.5 EUR
APOSPC1864B-25G APOSPC1864B-100G
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042532
CAS Number: 15205-11-5
UN: 2735
ADR: 8,III