2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1864-25G
PC1864-100G
PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA
37.7
EUR
APOSPC1864-25G
APOSPC1864-100G
APOSPC1864-500G
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆ClFO Punto di fusione: 41…42 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004608 CAS Number: 56456-50-9 EINECS: 260-192-9 |