2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃Cl₂FO Punto di ebollizione: 106…108 °C/15mmHg Densità: 1,43 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00178746 CAS Number: 79455-63-3 EINECS: 279-162-1 UN: 3265 ADR: 8,II |