Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-4-fluorobenzoylchloride
PC1863T-25G PC1863T-5G PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA 43.7 EUR
APOSPC1863T-25G APOSPC1863T-5G APOSPC1863T-100G
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Peso molecolare: 193 g/mol
Punto di ebollizione: 82…84 °C/15mmHg
Densità: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084954
CAS Number: 21900-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II