Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 31.9 EUR
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
Punto di ebollizione: 137 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042207
CAS Number: 78068-85-6
UN: 1993
ADR: 3,III