Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
PC1863D-25G PC1863D-100G
APOSPC1863D-25GEA 17.6 EUR
APOSPC1863D-25G APOSPC1863D-100G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClFN
Peso molecolare: 155,56 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015431
CAS Number: 117482-84-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III