Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1861L-100G PC1861L-25G PC1861L-250G
APOSPC1861L-100GEA 143 EUR
APOSPC1861L-100G APOSPC1861L-25G APOSPC1861L-250G
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClFN
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042523
CAS Number: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III