Stampa…
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1861H-5G PC1861H-100G PC1861H-25G
APOSPC1861H-5GEA 14.7 EUR
APOSPC1861H-5G APOSPC1861H-100G APOSPC1861H-25G
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClFO₂
Peso molecolare: 174,56 g/mol
Punto di fusione: 190…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143290
CAS Number: 403-17-8