Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1861G-100G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 63.8 EUR
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-500G
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClFO₂
Peso molecolare: 174.56 g/mol
Punto di fusione: 203…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042468
CAS Number: 446-30-0
EINECS: 207-162-3