Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 64 EUR
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClFO₂
Peso molecolare: 174,56 g/mol
Punto di fusione: 133…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042477
CAS Number: 403-16-7