Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1861C-25G PC1861C-100G PC1861C-1G
APOSPC1861C-25GEA 33.5 EUR
APOSPC1861C-25G APOSPC1861C-100G APOSPC1861C-1G
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClFO₂
Punto di fusione: 177…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042506
CAS Number: 161957-55-7