Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 30.6 EUR
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClFO₂
Peso molecolare: 174,56 g/mol
Punto di fusione: 155…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002417
CAS Number: 434-75-3
EINECS: 207-105-2