Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1860L-100G PC1860L-25G PC1860L-500G
APOSPC1860L-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1860L-100G APOSPC1860L-25G APOSPC1860L-500G
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClFO₂
Punto di fusione: 181…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010615
CAS Number: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0