Stampa…
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC1860F-1G PC1860F-250MG
APOSPC1860F-1GEA 132 EUR
APOSPC1860F-1G APOSPC1860F-250MG
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole
Formula: C₇H₄ClFN₂
Peso molecolare: 170,56 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156132
CAS Number: 175135-04-3