3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃Cl₂FO₂S Punto di ebollizione: 104…105 °C/1mmHg Densità: 1,61 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041444 CAS Number: 91170-93-3 UN: 3265 ADR: 8,II |