Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860C-5G PC1860C-1G
APOSPC1860C-5GEA 40.8 EUR
APOSPC1860C-5G APOSPC1860C-1G
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Peso molecolare: 229,06 g/mol
Punto di ebollizione: 243…244 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052957
CAS Number: 85958-57-2
UN: 3265
ADR: 8,III