Stampa…
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
PC1860-250G PC1860-25G
APOSPC1860-250GEA 139 EUR
APOSPC1860-250G APOSPC1860-25G
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Formula: C₆H₄ClF
Peso molecolare: 130,55 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000603
CAS Number: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN: 1993
ADR: 3,III