2',3'-Dichloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1848-10G
PC1848-5G
PC1848-1G
APOSPC1848-10GEA
187
EUR
APOSPC1848-10G
APOSPC1848-5G
APOSPC1848-1G
2',3'-Dichloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2',3'-Dichloro-6'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₅Cl₂FO Peso molecolare: 207,03 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798121 CAS Number: 870704-16-8 |