Stampa…
4-Fluoro-o-toluonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1841-25G PC1841-5G PC1841-100G
APOSPC1841-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1841-25G APOSPC1841-5G APOSPC1841-100G
4-Fluoro-o-toluonitrile
4-Fluoro-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095106
CAS Number: 147754-12-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III