Stampa…

1-Chloro-2-fluorobenzene 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC1840-100G PC1840-25G PC1840-5G
APOSPC1840-100GEA 132 EUR
APOSPC1840-100G APOSPC1840-25G APOSPC1840-5G
1-Chloro-2-fluorobenzene 99%
1-Chloro-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₄ClF
Peso molecolare: 130,55 g/mol
Punto di ebollizione: 137…138 °C
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000533
CAS Number: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR