Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1837B-10G PC1837B-1G PC1837B-5G
APOSPC1837B-10GEA 52.4 EUR
APOSPC1837B-10G APOSPC1837B-1G APOSPC1837B-5G
3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅ClFNO
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153092
CAS Number: 701-43-9