2-Chloro-6-fluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1834-10G
PC1834-1G
PC1834-5G
APOSPC1834-10GEA
51
EUR
APOSPC1834-10G
APOSPC1834-1G
APOSPC1834-5G
2-Chloro-6-fluorobenzamide 97%
2-Chloro-6-fluorobenzamide
Formula:
C₇H₅ClFNO Punto di fusione: 139…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055436 CAS Number: 66073-54-9 EINECS: 266-123-9 |