Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1832-1G PC1832-5G PC1832-10G PC1832-25G
APOSPC1832-1GEA 26.1 EUR
APOSPC1832-1G APOSPC1832-5G APOSPC1832-10G APOSPC1832-25G
2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
2-Chloro-4-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅ClFNO
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042531
CAS Number: 88578-90-9