Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1831-25G PC1831-100G PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA 26.3 EUR
APOSPC1831-25G APOSPC1831-100G APOSPC1831-500G
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
Peso molecolare: 158,56 g/mol
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143282
CAS Number: 61072-56-8