Stampa…
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1828M-25G PC1828M-5G PC1828M-1G
APOSPC1828M-25GEA 79.9 EUR
APOSPC1828M-25G APOSPC1828M-5G APOSPC1828M-1G
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
Punto di fusione: 46…49 °C
Flash Pt: 96,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143288
CAS Number: 5527-95-7