Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1828G-100G PC1828G-25G
APOSPC1828G-100GEA 80 EUR
APOSPC1828G-100G APOSPC1828G-25G
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
Peso molecolare: 158,56 g/mol
Punto di ebollizione: 66…72 °C/2mmHg
Punto di fusione: 25…30 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011735
CAS Number: 34328-61-5