2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄ClFO Punto di ebollizione: 91…93 °C/10mmHg Punto di fusione: 32…39 °C Flash Pt: 101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003306 CAS Number: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |