Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
Punto di ebollizione: 118…120 °C/50mmHg
Punto di fusione: 59…64 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042527
CAS Number: 84194-36-5