Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 50.2 EUR
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₂
Punto di fusione: 154…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142874
CAS Number: 394-28-5