Stampa…
4-Chloro-3-fluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzene
PC1824J-100G PC1824J-25G PC1824J-5G
APOSPC1824J-100GEA 311 EUR
APOSPC1824J-100G APOSPC1824J-25G APOSPC1824J-5G
4-Chloro-3-fluoroanisole 98%
4-Chloro-3-fluoroanisole
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Punto di ebollizione: 200…204 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042570
CAS Number: 501-29-1