Stampa…
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1820-100G PC1820-500G PC1820-1KG
APOSPC1820-100GEA 55.3 EUR
APOSPC1820-100G APOSPC1820-500G APOSPC1820-1KG
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Intermediate for the synthesis of quinoline antibiotic norfloxacin. For an efficient synthesis see: J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1339 (1995)
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 227…228 °C
Punto di fusione: 42…47 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007767
CAS Number: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III