Stampa…
2-Chloro-6-fluoroaniline 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1819B-100G PC1819B-25G
APOSPC1819B-100GEA 265 EUR
APOSPC1819B-100G APOSPC1819B-25G
2-Chloro-6-fluoroaniline 98+%
2-Chloro-6-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 67…69 °C/14mmHg
Punto di fusione: 32 °C
Densità: 1,316 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040309
CAS Number: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III