Stampa…
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1819A-25G PC1819A-5G
APOSPC1819A-25GEA 27.7 EUR
APOSPC1819A-25G APOSPC1819A-5G
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084852
CAS Number: 452-83-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III