Stampa…
2-Chloro-4-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1819-25G PC1819-100G
APOSPC1819-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1819-25G APOSPC1819-100G
2-Chloro-4-fluoroaniline
2-Chloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Punto di ebollizione: 191…192 °C
Densità: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042530
CAS Number: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III