Stampa…
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1818-1G PC1818-25G PC1818-5G
APOSPC1818-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1818-1G APOSPC1818-25G APOSPC1818-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₇H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 190,1200 g/mol
Punto di fusione: 185…187 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862646
CAS Number: 386715-35-1